Läs mer
4-tien-3-ylbensonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10412844
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10412844 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10412844 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48716DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Thien-3-ylbenzonitrile
CAS 172507-33-4
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C11H7NS
MDL-nummer MFCD00115000
Kvantitet 1 g
Synonym 4-3-thienyl benzonitrile, 4-thiophen-3-yl benzonitrile, 4-thien-3-ylbenzonitrile, benzonitrile, 4-3-thienyl, 4-3-thienyl benzenecarbonitrile
InChI-nyckel GRAMVGQZHXAXHP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C#N)C2=CSC=C2
IUPAC-namn 4-tiofen-3-ylbensonitril
Molekylvikt (g/mol) 185.244
PubChem CID 4130333
Formel vikt 185.25
Procent renhet 97%