Läs mer
(4-tien-3-ylfenyl)metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10672885
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10672885 250 mg 250mg
10042174 1 g 1g
10002224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10672885 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48709CB
Kemiska identifierare
CAS 160278-20-6
Molekylformel C11H10OS
Molekylvikt (g/mol) 190.26
MDL-nummer MFCD06203084
InChI-nyckel KEHJEXSFOWCTHM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15186379
IUPAC-namn (4-tiofen-3-ylfenyl)metanol
LEDER C1=CC(=CC=C1CO)C2=CSC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Thien-3-ylphenyl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-thien-3-ylphenyl methanol, 4-thiophen-3-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-3-thienyl, 4-3-thienyl phenyl methanol, 4-thien-3-yl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-3-thienyl, 4-3-thienyl-phenyl-methanol, 4-3-thienyl phenyl methan-1-ol
Formel vikt 190.27
Procent renhet 97%