Läs mer
(4-tien-3-ylfenyl)metylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10307264
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10307264 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10307264 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48713DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Thien-3-ylphenyl)methylamine
CAS 876317-18-9
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C11H11NS
MDL-nummer MFCD08271959
Kvantitet 1 g
Synonym 4-thien-3-ylphenyl methylamine, 4-thiophen-3-yl phenyl methanamine, benzenemethanamine,4-3-thienyl, 1-4-thiophen-3-yl phenyl methanamine, 4-thien-3-yl benzylamine, 4-thiophen-3-yl benzylamine, 4-3-thienyl phenyl methylamine, 4-thiophen-3-ylphenyl methanamine, 4-thien-3-yl phenyl methylamine
InChI-nyckel QTXFTOUAVPVJMZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1CN)C2=CSC=C2
IUPAC-namn (4-tiofen-3-ylfenyl)metanamin
Molekylvikt (g/mol) 189.276
PubChem CID 18525830
Formel vikt 189.28
Procent renhet 97%