Läs mer
4-tioanisolemagnesiumbromid, 0,5 M lösning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10061024 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10061024 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10061024 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399071000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 18620-04-7 | C7H7BrMgS | 227.40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Thioanisolemagnesium bromide
Namnnotering 0.5M solution in THF
CAS 18620-04-7, 109-99-9
CAS Min % 9.43, 85.86
CAS Max % 14.14, 90.57
Färg Gul till brun
Densitet 0.9650g/mL, 0.965
Flampunkt <−17°C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C7H7BrMgS
Linjär formel CH3SC6H4MgBr
MDL-nummer MFCD00672010
Kvantitet 100 mL
Synonym 4-thioanisolemagnesium bromide, 4-methylthio phenylmagnesium bromide, 4-thioanisolemagnesium bromide solution, ssvqcusljvvrca-uhfffaoysa-m, 4-methylsulfanylphenylmagnesium bromide, 4-methylthio phenyl magnesium bromide, 4-methylsulfanyl-phenylmagnesium bromide, magnesium,bromo 4-methylthio phenyl, 4-thioanisolemagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-thioanisolemagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts.
InChI-nyckel SSVQCUSLJVVRCA-UHFFFAOYSA-M
LEDER CSC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
IUPAC-namn magnesium;metylsulfanylbensen;bromid
Molekylvikt (g/mol) 227.40
PubChem CID 10857186
Formel vikt 227.4
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Thioanisolemagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.