Läs mer
4-Thiocyanato-O-cresol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Thiocyanato-O-cresol |
| CAS | 3774-53-6 |
| Molekylformel | C8H7NOS |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Thiocyanic Acid 4-Hydroxy-3-methylphenyl Ester, 2-Methyl-4-(thiocyano)phenol, 4-Hydroxy-3-methylphenyl Thiocyanate, 4-Hydroxy-m-tolyl Thiocyanate, NSC 31040, NSC 4470, NSC 7392 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NOS/c1-6-4-7(11-5-9)2-3-8(6)10/h2-4,10H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(SC#N)ccc1O |
| IUPAC-namn | (4-hydroxy-3-methylphenyl) thiocyanate |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.21 |
| Formel vikt | 165.0248 |