missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Thiophenyl Phenyl Diphenyl Sulfonium Hexafluoroantimonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Thiophenyl Phenyl Diphenyl Sulfonium Hexafluoroantimonate |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H19S2.6FH.Sb/c1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;;;;;;;/h1-19H;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6 |
| Formel vikt | 605.9871 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?