Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 4-thiouracil, 97 %
Produktkod. 10058981 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10058981 1 g Glasflaska 1g
10560754 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10058981 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 359930010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 591-28-6 | C4H4N2OS | 128.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-28-6
Molekylformel C4H4N2OS
Molekylvikt (g/mol) 128.15
MDL-nummer MFCD00090842
InChI-nyckel OVONXEQGWXGFJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thiouracil, 2-hydroxy-4 1h-pyrimidinethione, 4-thioxo-3,4-dihydropyrimidin-2 1h-one, 2-hydroxy-4-mercaptopyrimidine, uracil, 4-thio, 4-mercaptopyrimidin-2-ol, 4-sulfanylpyrimidin-2-ol, 2-hydroxy-4-thiopyrimidine, 2 1h-pyrimidinone, 3,4-dihydro-4-thioxo, 2 1h-pyrimidinone, 4-mercapto-9ci
PubChem CID 2734394
IUPAC-namn 4-sulfanyliden-lH-pyrimidin-2-on
LEDER O=C1NC=CC(=S)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Thiouracil
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 295 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 128.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Thiouracil
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.