Läs mer
4-Thiouracil, TRC
Produktkod. 30012899
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012899 1 g
30008076 5 g
30009372 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012899 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3754051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-28-6
Molekylformel C4 H4 N2 O S
Molekylvikt (g/mol) 128.152
Synonym 3,4-Dihydro-4-thioxo-2(1H)-pyrimidinone, 2-Hydroxy-4-mercaptopyrimidine, 4-Thiopyrimidin-2-one, NSC 43288;
IUPAC-namn 4-sulfanylpyrimidin-2-ol
LEDER Oc1nccc(S)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Thiouracil
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H4N2OS/c7-4-5-2-1-3(8)6-4/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Formel vikt 128.004
Procent renhet >95%