Läs mer
Tocris Bioscience™ 4-Thiouridine
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18749776
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
18749776 25 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18749776 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 7005/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2415.00 SEK
    2281.65 SEK / 25mg
    Save 133.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Photoreactive uridine analog for RNA sequencing
4-Thiouridine is a photoreactive uridine analog for RNA sequencing (RNA seq) and thiol(SH)-linked alkylation for the metabolic sequencing of RNA (SLAM seq). Used as a crosslinker to identify RNA binding proteins. Is incorporated into newly transcribed RNA and can be used to track RNA from synthesis to degradation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Thiouridine
CAS 13957-31-8
Kvantitet 25 mg
Molekylformel C9H12N2O5S
Renhet 98%