Läs mer
4-tiouridin,∽ 98, MP Biomedicals™
Produktkod. 11468271 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468271 5 mg 5mg
11498271 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468271 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215213405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.00 SEK
    677.69 SEK / 5mg
    Save 34.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 13957-31-8
Molekylformel C9H12N2O5S
Molekylvikt (g/mol) 260.26
MDL-nummer MFCD00006538
InChI-nyckel ZLOIGESWDJYCTF-XVFCMESISA-N
Synonym 4-thiouridine, thiouridine, uridine, 4-thio, 1-beta-d-ribofuranosyl-4-thiouracil, 1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-4-thioxo-3,4-dihydropyrimidin-2 1h-one, 1-beta-d-ribofuranosyl-4-thioxo-3,4-dihydropyrimidin-2 1h-one, s4u, thiouridine van, uridine,4-thio, 4-thio-d-uridine
PubChem CID 3032615
ChEBI CHEBI:20480
IUPAC-namn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-4-sulfanyliden-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2-on
LEDER OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(=S)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Thiouridine
Färg Gult
Analysprocentintervall ∽98
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 260.3
Fysisk form Pulver