Läs mer
4-tiouridin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11478271 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478271 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 11478271 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215213425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3290.00 SEK
    3131.39 SEK / 25mg
    Save 158.61 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Används vanligtvis för att modifiera oligo som planeras för RNA- eller RNA-proteinstrukturstudier. 4-tiouridin, MP Biomedicals är en antimetabolit och en fotoaktiverbar uridinanalog som används som affinitetsmärkning. Det är en tiolmodifierad ribonukleosid i vilken syre
4-Tiouridin är en enzymhämmare, vanligtvis irreversibel, som i struktur liknar ett visst substrat för ett specifikt enzym. 4-tiouridin används vanligtvis för att modifiera oligos planerade för RNA, eller RNA-protein, strukturella studier.
  • En 4-tio-rU-modifierad RNA-pentamer användes för att studera effekten av denna modifiering på kodon-antikodon-interaktion när den befinner sig i tRNA:s wobble-position.
  • 4-tio-rU-modifierade RNA-oligos har använts som fotoaffinitetsprober i rollen som substratanaloger för att karakterisera enzym:substratkomplexet av tRNA:pseudouridin-5S-syntas.
  • 4-tio-rU modifierade oligos har använts som moduler för sammansättning av U25 små nukleolära RNA (U25snoRNA) genom ligering. Dessa snoRNA användes i tvärbindningsstudier för att identifiera vilka proteiner som satts ihop på dem in vivo i Xenopus oocyter.
  • Eftersom tiolgruppen är kemiskt reaktiv kan andra delar konjugeras vid tiolgruppen av 4-tio-rU. En sådan strategi användes för att introducera spin-märkningar till 4-tio-rU-innehållande RNA-oligo.
Specifikationer
CAS 13957-31-8
Molekylformel C9H12N2O5S
MDL-nummer MFCD00006538
Kvantitet 25 mg
Synonym 4-thiouridine, thiouridine, uridine, 4-thio, 1-beta-d-ribofuranosyl-4-thiouracil, 1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-4-thioxo-3,4-dihydropyrimidin-2 1h-one, 1-beta-d-ribofuranosyl-4-thioxo-3,4-dihydropyrimidin-2 1h-one, s4u, thiouridine van, uridine,4-thio, 4-thio-d-uridine
Löslighetsinformation Löslig i vatten (20 mg/ml, klar, mörkgul lösning).
InChI-nyckel ZLOIGESWDJYCTF-XVFCMESISA-N
LEDER OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(=S)NC1=O
IUPAC-namn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-4-sulfanyliden-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 260.26
PubChem CID 3032615
ChEBI CHEBI:20480
Formel vikt 260.3
Procent renhet ∼98%
Fysisk form Pulver