Läs mer
4-Thiouridin, TRC
Produktkod. 30456705
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30456705 100 mg
1 options
Produktkod. 30456705 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT384010100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Thiouridine
CAS 13957-31-8
Molekylformel C9 H12 N2 O5 S
Kvantitet 100 mg
Synonym Thiouridine, NSC 518132
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O5S/c12-3-4-6(13)7(14)8(16-4)11-2-1-5(17)10-9(11)15/h1-2,4,6-8,12-14H,3H2,(H,10,15,17)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
LEDER OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=S)NC2=O
IUPAC-namn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-4-sulfanylidenpyrimidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 260.27
Formel vikt 260.0467