Läs mer
4-Toluenesulfonamide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 70-55-3 |
| Smältpunkt | 136°C to 138°C |
| Kokpunkt | 220°C to 222°C/13 hPa |
| Molekylformel | 4-(CH3)C6H4SO2NH2 |
| MDL-nummer | MFCD00011692 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 4-Toluenesulfonamide, PTSA, 4-Toluenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.22 |
| Kvalitet | Research |