Läs mer
4-Toluenesulfonyl Chloride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15894251
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15894251 250 g 250g
15804261 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15894251 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8083260250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.00 SEK
    532.00 SEK / 250g
    Save 35.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-59-9
Kvalitet Research
Molekylformel 4-(CH3)C6H4SO2Cl
Molekylvikt (g/mol) 190.65
Specifikationer
Smältpunkt 67°C
Densitet 1.49 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00007450
Kvantitet 250 g
Synonym 4-Toluenesulfonyl chloride, 4-Toluenesulfonyl chloride