Läs mer
4-Toluidine-d7 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Toluidine-d7 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D |
| Formel vikt | 114.117 |