Läs mer
4-Toluidine, TRC
Produktkod. 30451848
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30451848 10 g
1 options
Produktkod. 30451848 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT53621010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluidine
CAS 106-49-0
Molekylformel C7 H9 N
Kvantitet 10 g
Synonym Benzenamine','4-methyl-, p-Toluidine (8CI), 4-Methylbenzenamine, 1-Amino-4-methylbenzene, 4-Amino-1-methylbenzene, 4-Aminotoluene, 4-Methyl-1-aminobenzene, 4-Methylaniline, 4-Methylphenylamine, 4-Toluidine, 4-Tolylamine, C.I. 37107, C.I. Azoic Coupling Component 107, NSC 114040, NSC 15350, Naphthol AS-KG, Naphtol AS-KG, Naphtol AS-KGLL, p-Aminotoluene, p-Methylaniline, p-Methylbenzenamine, p-Methylphenylamine, p-Tolylamine','p-Toluidine
InChI formel InChI=1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
LEDER Cc1ccc(N)cc1
IUPAC-namn 4-metylanilin
Molekylvikt (g/mol) 107.15
Formel vikt 107.0735