Läs mer
4-Tolylhydrazin monohydroklorid, TRC
Produktkod. 30452429
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30452429 10 g
1 options
Produktkod. 30452429 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT53661010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Tolylhydrazine Monohydrochloride
CAS 637-60-5
Molekylformel C7H11ClN2
Kvantitet 10 g
Synonym (4-Methylphenyl)-hydrazine Hydrochloride, (4-Methylphenyl)-hydrazine Monohydrochloride, p-Tolyl-Hydrazine Hydrochloride, p-Tolyl-Hydrazine Monohydrochloride, N-(4-Methylphenyl)hydrazine Hydrochloride, p-Methylphenylhydrazine GHydrochloride, p-Tolylhydrazine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H10N2.ClH/c1-6-2-4-7(9-8)5-3-6;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
LEDER Cl.Cc1ccc(NN)cc1
IUPAC-namn (4-metylfenyl)hydrazin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 158.63
Formel vikt 158.0611