Läs mer
4-Tolylhydrazin monohydroklorid, TRC
Produktkod. 30456029
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30456029 50 g
1 options
Produktkod. 30456029 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT53661050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Tolylhydrazine Monohydrochloride
CAS 637-60-5
Molekylformel C7H11ClN2
Kvantitet 50 g
Synonym (4-Methylphenyl)-hydrazine Hydrochloride, (4-Methylphenyl)-hydrazine Monohydrochloride, p-Tolyl-Hydrazine Hydrochloride, p-Tolyl-Hydrazine Monohydrochloride, N-(4-Methylphenyl)hydrazine Hydrochloride, p-Methylphenylhydrazine GHydrochloride, p-Tolylhydrazine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H10N2.ClH/c1-6-2-4-7(9-8)5-3-6;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
LEDER Cl.Cc1ccc(NN)cc1
IUPAC-namn (4-metylfenyl)hydrazin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 158.63
Formel vikt 158.0611