Läs mer
4-Tolylsulfonamid, TRC
Produktkod. 30132574
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132574 10 g
17944595 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132574 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT53663010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70-55-3
Molekylformel C7 H9 N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 171.22
Synonym (4-Methylphenyl)sulfonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, Toluenesulfonamide, Tolbutamide Imp. A (EP), Gliclazide Imp. A (EP), Benzenesulfonamide, 4-methyl- (9CI, ACI), 4-Methylbenzenesulfonamide (ACI), p-Toluenesulfonamide (8CI), 4-Methylbenzene-1-sulfonamide, 4-Methylbenzensulfonamide, 4-Methylphenylsulfonamide, 4-Tolylsulfonamide, GWA 101, NSC 9908, p-Methylbenzenesulfonamide, p-Tolylsulfonamide, p-Tosylamide, Plasticizer 15, Toluene-4-sulfonamide, Tolylsulfonamide, Topcizer 1S, Tosylamide, Uniplex 173
IUPAC-namn 4-metylbensensulfonamid
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfonamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
Formel vikt 171.0354
Procent renhet >95%