Läs mer
4' '-trans-Hydroxy Cilostazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4' '-trans-Hydroxy Cilostazol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27N5O3/c26-16-7-5-15(6-8-16)25-19(22-23-24-25)3-1-2-12-28-17-9-10-18-14(13-17)4-11-20(27)21-18/h9-10,13,15-16,26H,1-8,11-12H2,(H,21,27)/t15-,16- |
| Formel vikt | 385.2114 |