Läs mer
4' '-trans-Hydroxycilostazol, TRC
Produktkod. 30138199
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138199 50 mg
30136065 25 mg
30005213 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138199 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH91830050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87153-04-6
Molekylformel C20 H27 N5 O3
Molekylvikt (g/mol) 385.46
Synonym 4' '-Trans-Hydroxy Cilostazol
IUPAC-namn 6-[4-[1-(4-hydroxycyklohexyl)tetrazol-5-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-kinolin-2-one
LEDER O[C@@H]1CC[C@H](CC1)n2nnnc2CCCCOc3ccc4NC(=O)CCc4c3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4' '-trans-Hydroxy Cilostazol
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H27N5O3/c26-16-7-5-15(6-8-16)25-19(22-23-24-25)3-1-2-12-28-17-9-10-18-14(13-17)4-11-20(27)21-18/h9-10,13,15-16,26H,1-8,11-12H2,(H,21,27)/t15-,16-
Formel vikt 385.2114