Läs mer
4-trans-hydroxi-L-prolin etylester hydroklorid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15452589
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15452589 25 g 25g
15462589 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15452589 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H65633.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33996-30-4
Molekylformel C7H14ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 195.643
MDL-nummer MFCD00040589
InChI-nyckel HHXSZDXMSRXWJV-IBTYICNHSA-N
Synonym h-hyp-oet hcl, h-hyp-oet.hcl, 2s,4r-ethyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, l-4-hydroxyproline ethyl ester hydrochloride, ethyl trans-4-hydroxy-l-prolinate hydrochloride, trans-4-hydroxy-l-proline ethyl ester hydrochloride, ethyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, ethyl trans-4-hydroxy-l-prolinate hcl, 2s,4r---ethyl 4-hydroxy-2-pyrrolidincarboxylate hydrochloride 99+%, 2s,4r-4-hydroxyproline ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 12709304
IUPAC-namn etyl (2S,4R)-4-hydroxipyrrolidin-2-karboxylat;hydroklorid
LEDER CCOC(=O)C1CC(CN1)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-trans-Hydroxy-L-proline ethyl ester hydrochloride
Färg Vitt
Beilstein 3656870
Kvantitet 25 g
Formel vikt 195.64
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver