Läs mer
4-trans-hydroxi-L-prolin etylester hydroklorid, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-trans-Hydroxy-L-proline ethyl ester hydrochloride |
| Färg | White |
| Beilstein | 3656870 |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 195.64 |
| Procent renhet | 97% |
| Fysisk form | Powder |