Läs mer
4-(Tri-n-butylstannyl)pyridine, 96%
Produktkod. p-7033989
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15448087
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51435.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 124252-41-1 | C17H31NSn | 368.15 g/mol
4-(Tri-n-butylstannyl)pyridin används som organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(Tri-n-butylstannyl)pyridin används som organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet
Ej blandbar i vatten. Löslig i eter, hexan och tetrahydrofuran.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124252-41-1
Molekylformel C17H31NSn
Molekylvikt (g/mol) 368.15
MDL-nummer MFCD01319071
InChI-nyckel UNEPXPMBVGDXGH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2737318
IUPAC-namn tributyl(pyridin-4-yl)stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2788
Synonym 4-tributylstannyl pyridine, pyridine,4-tributylstannyl, 4-tributylstannylpyridine, 4-tributylstannyl-pyridine, 4-tri-n-butylstannyl pyridine, pyridin-4-yl tributylstannane, pyridine, 4-tributylstannyl, 4-pyridyltributyltin, 4-pyridyl tributyltin, 4-tributyistannylpyridine
Löslighetsinformation Not miscible in water. Soluble in ether,hexane and tetrahydrofuran.
Formel vikt 368.15
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.