Läs mer
4-(Tri-n-butylstannyl)tiazol, 95 %
Produktkod. 15418097
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15418097 250 mg 250mg
15408097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51457.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 173979-01-6 | C15H29NSSn | 374,17 g/mol
4-(Tri-n-butylstannyl)tiazol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(Tri-n-butylstannyl)tiazol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 173979-01-6
Molekylformel C15H29NSSn
Molekylvikt (g/mol) 374.17
MDL-nummer MFCD01319073
InChI-nyckel YYQKQPYPLADFMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tributylstannyl thiazole, 4-tributylstannyl-1,3-thiazole, 4-tributylstannylthiazole, 4-tri-n-butylstannyl thiazole, 4-tributylstannanyl-1,3-thiazole, 4-tributylstannanyl-thiazole, 4-tri-n-butylstannylthiazole, 4-thiazolyltri-n-butylstannane, tri-n-butyl-4-thiazolyltin
PubChem CID 2763258
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CSC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Tri-n-butylstannyl)thiazole
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2788
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
IUPAC-namn tributyl(1,3-tiazol-4-yl)stannan
Formel vikt 374.17
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.