Läs mer
4-(Tri-n-butylstannyl)thiazole, 95%
Produktkod. p-7033992
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15418097
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51457.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 173979-01-6 | C15H29NSSn | 374.17 g/mol
4-(Tri-n-butylstannyl)tiazol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(Tri-n-butylstannyl)tiazol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 173979-01-6
Molekylformel C15H29NSSn
Molekylvikt (g/mol) 374.17
MDL-nummer MFCD01319073
InChI-nyckel YYQKQPYPLADFMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tributylstannyl thiazole, 4-tributylstannyl-1,3-thiazole, 4-tributylstannylthiazole, 4-tri-n-butylstannyl thiazole, 4-tributylstannanyl-1,3-thiazole, 4-tributylstannanyl-thiazole, 4-tri-n-butylstannylthiazole, 4-thiazolyltri-n-butylstannane, tri-n-butyl-4-thiazolyltin
PubChem CID 2763258
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CSC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Tri-n-butylstannyl)thiazole
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2788
Löslighetsinformation Not miscible in water.
IUPAC-namn tributyl(1,3-tiazol-4-yl)stannan
Formel vikt 374.17
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.