missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Trifluoroacetamidoaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Trifluoroacetamidoaniline |
| CAS | 53446-90-5 |
| Molekylformel | C8 H7 F3 N2 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)7(14)13-6-3-1-5(12)2-4-6/h1-4H,12H2,(H,13,14) |
| LEDER | Nc1ccc(NC(=O)C(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC-namn | N-(4-aminophenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.15 |
| Formel vikt | 204.051 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?