Läs mer
4-(trifluoracetyl)bensoesyra, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11308325
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308325 250 mg 250mg
11398315 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308325 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10242.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58808-59-6 | C9H5F3O3 | 218.131 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58808-59-6
Molekylformel C9H5F3O3
Molekylvikt (g/mol) 218.131
MDL-nummer MFCD00052340
InChI-nyckel WLTZCRCZDLLXQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoroacetyl benzoic acid, 4-2,2,2-trifluoroacetyl benzoic acid, benzoic acid, 4-trifluoroacetyl, 4-2,2,2-trifluoro-acetyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-trifluoroacetyl-9ci, 4-carboxy-a,a,a-trifluoroacetophenone, pubchem13997, acmc-1atst, 4-trifluoroacetylbenzoic acid, labotest-bb lt00454127
PubChem CID 143579
IUPAC-namn 4-(2,2,2-trifluoracetyl)bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)C(F)(F)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid
Smältpunkt 177°C to 179°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 2728778
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 218.13
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.