Läs mer
4-Trifluoroacetyl-p-phenylenediamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10192854 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10192854 500 mg Glass bottle 500mg
1 options
Produktkod. 10192854 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399945000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Trifluoroacetyl-p-phenylenediamine
CAS 53446-90-5
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 118°C
Färg Yellow to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H7F3N2O
Linjär formel NH2C6H4NHC(O)CF3
MDL-nummer MFCD00132978
Kvantitet 500 mg
Synonym 4-trifluoroacetamidoaniline, n-4-aminophenyl-2,2,2-trifluoroacetamide, 4-trifluoroacetamido aniline, 2,2,2-trifluoro-n-4-aminophenyl acetamide, 4-trifluoroacetylaminoaniline, 4-trifluoroacetyl amino aniline, 4-trifluoroacetyl-p-phenylenediamine, n1-trifluoroacetyl benzene-1,4-diamine, n-4-aminophenyl-2,2,2-tris fluoranyl ethanamide
InChI-nyckel DEXJVEPWTWVUNM-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1N)NC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn N-(4-aminophenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Molekylvikt (g/mol) 204.15
PubChem CID 675087
Formel vikt 204.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Trifluoroacetyl-p-phenylenediamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.