Läs mer
4-(Trifluoroacetyl)toluene, 97%
Produktkod. 11378795
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378795 1 g 1g
11388795 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378795 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12424.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 394-59-2 | C9H7F3O | 188.149 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 394-59-2
Molekylformel C9H7F3O
Molekylvikt (g/mol) 188.149
MDL-nummer MFCD00052338
InChI-nyckel DYILUJUELMWXAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoroacetyl toluene, 2,2,2-trifluoro-1-p-tolyl ethanone, 4'-methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-p-tolylethanone, 2,2,2-trifluoro-1-4-methylphenyl ethanone, 2,2,2-trifluoro-4'-methylacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-4-methylphenyl ethan-1-one, 2,2,2-trifluoro-1-p-tolyl-ethanone, 4-trifluoroacetyltoluene, acmc-209j5m
PubChem CID 136237
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoro-l-(4-metylfenyl)etanon
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoroacetyl)toluene
Kokpunkt 70°C to 72°C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.47
Kvantitet 1 g
Beilstein 1870406
Formel vikt 188.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.