Läs mer
4-(Trifluoroacetylamino)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Trifluoroacetylamino)benzoic Acid |
| CAS | 404-26-2 |
| Molekylformel | C9H6F3NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-[(2,2,2-Trifluoroacetyl)amino]benzoic Acid, p-(Trifluoroacetamido)benzoic Acid, NSC 150503 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6F3NO3/c10-9(11,12)8(16)13-6-3-1-5(2-4-6)7(14)15/h1-4H,(H,13,16)(H,14,15) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(NC(=O)C(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.14 |
| Formel vikt | 233.03 |