Läs mer
4-(Trifluorometoxi)anilin, 98 %
Produktkod. 11463427
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463427 25 g 25g
11453427 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11463427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17208.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 461-82-5 | C7H6F3NO | 177,126 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 461-82-5
Molekylformel C7H6F3NO
Molekylvikt (g/mol) 177.126
MDL-nummer MFCD00041314
InChI-nyckel XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy aniline, 4-trifluoromethoxy-phenylamine, 4-trifluoromethoxy benzenamine, p-trifluoromethoxyaniline, 4-trifluoroethoxy aniline, benzenamine, 4-trifluoromethoxy, unii-p40l42cvf6, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-anisidine, p-aminotrifluoromethoxybenzene, 4-amino-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
PubChem CID 600848
IUPAC-namn 4-(trifluormetoxi)anilin
LEDER C1=CC(=CC=C1N)OC(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethoxy)aniline
Densitet 1.31
Kokpunkt 73 °C till 75 °C (10 mmHg)
Flampunkt 81 °C (178 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.463
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2090209
Formel vikt 177.13
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.