Läs mer
4-(Trifluorometoxi)anilin, 99 %
Produktkod. 10165650 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10165650 2.5 g Glasflaska 2.5g
10582651 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10165650 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 297640025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 461-82-5 | C7H6F3NO | 177,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 461-82-5
Molekylformel C7H6F3NO
Molekylvikt (g/mol) 177.12
MDL-nummer MFCD00041314
InChI-nyckel XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy aniline, 4-trifluoromethoxy-phenylamine, 4-trifluoromethoxy benzenamine, p-trifluoromethoxyaniline, 4-trifluoroethoxy aniline, benzenamine, 4-trifluoromethoxy, unii-p40l42cvf6, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-anisidine, p-aminotrifluoromethoxybenzene, 4-amino-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
PubChem CID 600848
IUPAC-namn 4-(trifluormetoxi)anilin
LEDER C1=CC(=CC=C1N)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethoxy)aniline
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3100g/mL, 1.31
Kokpunkt 83.0°C to 85.0°C (15.0 mmHg)
Flampunkt 80°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3OC6H4NH2
Brytningsindex 1.4620 to 1.4640
Kvantitet 2.5 g
Formel vikt 177.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Trifluoromethoxy)aniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.