Läs mer
4-(Trifluorometoxi)anilin, TRC
Produktkod. 30135856
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135856 250 g
30132861 100 g
30006378 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135856 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT790700250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 461-82-5
Molekylformel C7 H6 F3 N O
Molekylvikt (g/mol) 177.12
Synonym 4-(Trifluoromethoxy)-benzenamine, p-Anisidine, α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)amine, 1-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzene, 4-(Trifluoromethoxy)aniline, 4-(Trifluoromethoxy)benzenamine, 4-Trifluoromethoxybenzeneamine, 4-[(Trifluoromethyl)oxy]aniline, p-(Trifluoromethoxy)aniline, p-Trifluoromethoxyphenylamine, α,α,α-Trifluoro-p-anisidine
IUPAC-namn 4-(trifluorometoxi)anilin
LEDER Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethoxy)aniline
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
Formel vikt 177.0401