Läs mer
4-(trifluormetoxi)anisol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11438627
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438627 5 g 5g
11448627 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19746.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 710-18-9 | C8H7F3O2 | 192.137 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 710-18-9
Molekylformel C8H7F3O2
Molekylvikt (g/mol) 192.137
MDL-nummer MFCD00216942
InChI-nyckel NOAFZIOGGDPYKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy anisole, 1-methoxy-4-trifluoromethoxy benzene, p-trifluoromethoxy anisole, 4-trifluoromethoxyanisole, benzene, 1-methoxy-4-trifluoromethoxy, 4-methoxy trifluoromethoxy benzene, hydroquinone methyl trifluoromethyl ether, trifluoro 4-methoxyphenoxy methane, pubchem3570, acmc-1bcz3
PubChem CID 2724973
IUPAC-namn 1-metoxi-4-(trifluormetoxi)bensen
LEDER COC1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethoxy)anisole
Densitet 1.272
Kokpunkt 163°C to 165°C
Flampunkt 58°C (136°F)
Brytningsindex 1.432
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 2556809
Formel vikt 192.14
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.