Läs mer
4-(Trifluorometoxi)bensensulfonylklorid, 98 %
Produktkod. 11442837
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442837 25 g 25g
11422837 1 g 1g
11432837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15467.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 94108-56-2 | C7H4ClF3O3S | 260,611 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94108-56-2
Molekylformel C7H4ClF3O3S
Molekylvikt (g/mol) 260.611
MDL-nummer MFCD00042408
InChI-nyckel UHCDBMIOLNKDHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy, p-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, 4-trifluoromethoxyphenyl-sulfonylchloride, 4-trifluoromethoxyphenylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzensulfonylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 523102
IUPAC-namn 4-(trifluormetoxi)bensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1OC(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
Densitet 1.536
Kokpunkt 120 °C till 122 °C (15 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.48
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 7641524
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 260.62
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.