Läs mer
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10460341 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10460341 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10460341 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 297670010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Namnnotering 99%
CAS 330-12-1
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 149°C to 153°C
Färg White to Cream
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H5F3O3
Linjär formel CF3OC6H4CO2H
MDL-nummer MFCD00002541
Kvantitet 1 g
Synonym 4-trifluoromethoxy benzoic acid, p-trifluoromethoxybenzoic acid, 4-trifluoromethoxy-benzoic acid, p-carboxyphenyl trifluoromethyl ether, 4-trifluoromethoxy benzoicacid, benzoic acid, 4-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-anisic acid, pubchem4593, acmc-1cp95, ksc225q9l
InChI-nyckel RATSANVPHHXDCT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)O)OC(F)(F)F
IUPAC-namn 4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 206.12
PubChem CID 67613
Formel vikt 206.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.