missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Trifluoromethoxy)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Trifluoromethoxy)benzoic Acid |
| CAS | 330-12-1 |
| Molekylformel | C8H5F3O3 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | alpha,alpha,alpha-Trifluoro-p-anisic Acid, p-(Trifluoromethoxy)benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)14-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(OC(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(trifluoromethoxy)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.12 |
| Formel vikt | 206.0191 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?