Läs mer
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11424037
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424037 1 g 1g
11434037 5 g 5g
11444037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19452.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36823-88-8
Molekylformel C8H4ClF3O2
Molekylvikt (g/mol) 224.563
MDL-nummer MFCD00052329
InChI-nyckel ZXKKOFJYPRJFIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy benzoyl chloride, p-trifluoromethoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy benzene-1-carbonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzoylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzoyl chloride, p-trifluoromethoxy benzoyl chloride, acmc-209ip1, ksc495i1f, p-trifluoromethoxybenzoylchloride
PubChem CID 142110
IUPAC-namn 4-(trifluormetoxi)bensoylklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Densitet 1.425
Kokpunkt 55°C to 56°C (2 mmHg)
Flampunkt 90°C (194°F)
Brytningsindex 1.472
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2723543
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 224.57
Procent renhet 97%