Läs mer
4-(trifluormetoxi)bensoylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10591901 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10591901 1 g Glasflaska 1g
10434545 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10591901 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 306350010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36823-88-8 | C8H4ClF3O2 | 224.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36823-88-8
Molekylformel C8H4ClF3O2
Molekylvikt (g/mol) 224.56
MDL-nummer MFCD00052329
InChI-nyckel ZXKKOFJYPRJFIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy benzoyl chloride, p-trifluoromethoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy benzene-1-carbonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzoylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzoyl chloride, p-trifluoromethoxy benzoyl chloride, acmc-209ip1, ksc495i1f, p-trifluoromethoxybenzoylchloride
PubChem CID 142110
IUPAC-namn 4-(trifluormetoxi)bensoylklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till Rosa
Densitet 1.4200g/mL, 1.42
Kokpunkt 55°C to 56°C (2.0 mmHg)
Flampunkt 32°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3OC6H4COCl
Brytningsindex 1.4710 to 1.473
Kvantitet 1 g
Formel vikt 224.56
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.