Läs mer
4-(Trifluoromethoxy)benzyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Trifluoromethoxy)benzyl Alcohol |
| CAS | 1736-74-9 |
| Molekylformel | C8H7F3O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-(Trifluoromethoxy)-benzenemethanol, p-(Trifluoromethoxy)-benzyl Alcohol, 4-(Trifluoromethoxy)benzenemethanol, [4-(Trifluoromethoxy)phenyl]methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7F3O2/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4,12H,5H2 |
| LEDER | OCc1ccc(OC(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC-namn | [4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.14 |
| Formel vikt | 192.0398 |