Läs mer
4-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11375295
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11375295 1 g 1g
11365295 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11375295 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31927.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65796-00-1
Molekylformel C8H6ClF3O
Molekylvikt (g/mol) 210.58
MDL-nummer MFCD00052326
InChI-nyckel LBMKFQMJURUPKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy benzyl chloride, 1-chloromethyl-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy benzylchloride, 4-trifluoromethoxybenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-trifluoromethoxy, 4-chloromethyl phenoxy trifluoromethane, pubchem5804, acmc-209ns9, ksc623c1l, p-trifluoromethoxybenzyl chloride
PubChem CID 2777261
IUPAC-namn 1-(klormetyl)-4-(trifluormetoxi)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1CCl)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Formel vikt 210.58
Procent renhet 98%