Läs mer
4-(Trifluorometoxi)bensylamin, 97 %
Produktkod. 10277460 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10277460 1 g Glasflaska 1g
10456042 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10277460 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 297700010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 93919-56-3 | C8H8F3NO | 191,153 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93919-56-3
MDL-nummer MFCD00061237
InChI-nyckel DBGROTRFYBSUTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy benzylamine, 4-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 1-4-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 4-trifluoromethoxybenzylamine, benzenemethanamine, 4-trifluoromethoxy, p-trifluoromethoxybenzylamine, p-trifluoromethoxy benzylamine, 4-trifluoromethoxy benzyl amine, 4-trifluoromethoxy phenyl methylamine
PubChem CID 571846
IUPAC-namn [4-(trifluormetoxi)fenyl]metanamin
LEDER C1=CC(=CC=C1CN)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethoxy)benzylamine
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.25g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H8F3NO
Linjär formel CF3OC6H4CH2NH2
Brytningsindex 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589nm)
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 191.153
Formel vikt 191.15
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Trifluoromethoxy)benzylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.