Läs mer
4-(Trifluoromethoxy)phenol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11450603
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450603 1 g 1g
11460603 5 g 5g
11470603 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450603 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12695.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 828-27-3
Molekylformel C7H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 178.11
MDL-nummer MFCD00040988
InChI-nyckel WDRJNKMAZMEYOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenol, p-trifluoromethoxy phenol, phenol, 4-trifluoromethoxy, 4-hydroxytrifluoromethoxybenzene, 4-trifluoromethoxy-phenol, 4-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, p-trifluoromethoxyphenol
PubChem CID 70015
IUPAC-namn 4-(trifluoromethoxy)phenol
LEDER OC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethoxy)phenol
Smältpunkt 17°C to 18°C
Densitet 1.375
Kokpunkt 91°C to 92°C (25 mmHg)
Flampunkt 86°C (186°F)
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1945934
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 178.11
Procent renhet 98%