Learn More
4-(Trifluorometoxi)fenol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-(Trifluoromethoxy)phenol |
| CAS | 828-27-3 |
| Molekylformel | C7H5F3O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | p-(Trifluoromethoxy)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F3O2/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4,11H |
| LEDER | Oc1ccc(OC(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(trifluorometoxi)fenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.11 |
| Formel vikt | 178.0242 |