Läs mer
4-(Trifluorometoxi)fenol, TRC
Produktkod. 30456263
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30456263 5 g
1 options
Produktkod. 30456263 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7908855G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethoxy)phenol
CAS 828-27-3
Molekylformel C7H5F3O2
Kvantitet 5 g
Synonym p-(Trifluoromethoxy)phenol
InChI formel InChI=1S/C7H5F3O2/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4,11H
LEDER Oc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
IUPAC-namn 4-(trifluorometoxi)fenol
Molekylvikt (g/mol) 178.11
Formel vikt 178.0242