Läs mer
[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]carbamic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [4-(Trifluoromethoxy)phenyl]carbamic acid methyl ester |
| CAS | 177905-10-1 |
| Molekylformel | C9 H8 F3 N O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Carbamic acid','N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-','methyl ester, Carbamic acid','[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-','methyl ester (9CI), IN-KB 687 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8F3NO3/c1-15-8(14)13-6-2-4-7(5-3-6)16-9(10,11)12/h2-5H,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | COC(=O)Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.16 |
| Formel vikt | 235.0456 |