Läs mer
4-(trifluormetoxi)fenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10235464
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10235464 1 g 1g
10295504 10 g 10g
10001924 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10235464 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01053DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 35037-73-1
Molekylformel C8H4F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 203.12
MDL-nummer MFCD00035702
InChI-nyckel LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy phenylisocyanate, 4-trifluoromethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, p-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethoxy phenyl ester, 4-trifluoromethoxy benzenisocyanate
PubChem CID 92298
IUPAC-namn 1-isocyanato-4-(trifluormetoxi)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1N=C=O)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
CAS Min % 97.0
Densitet 1.34g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CF3OC6H4NCO
Kvantitet 1 g
Formel vikt 203.12
Procent renhet 97%