Läs mer
4-(trifluormetoxi)fenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate |
| CAS Min % | 97.0 |
| Densitet | 1.34g/mL |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Linjär formel | CF3OC6H4NCO |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 203.12 |
| Procent renhet | 97% |