Läs mer
4-(Trifluorometoxi)fenylisocyanat, 97 %
Produktkod. 11450501
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450501 5 g 5g
11440501 1 g 1g
11349449 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450501 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20033.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 35037-73-1 | C8H4F3NO2 | 203,12 g/mol
4-(trifluormetoxi)fenylisocyanat används som en syntetisk mellanprodukt för medicin
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-(trifluormetoxi)fenylisocyanat används som syntetisk mellanprodukt
för medicin
. Löslighet
Anteckningar
Fuktkänslig. Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med alkoholer, aminer och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35037-73-1
Molekylformel C8H4F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 203.12
MDL-nummer MFCD00035702
InChI-nyckel LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy phenylisocyanate, 4-trifluoromethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, p-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethoxy phenyl ester, 4-trifluoromethoxy benzenisocyanate
PubChem CID 92298
IUPAC-namn 1-isocyanato-4-(trifluormetoxi)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1N=C=O)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
Smältpunkt -29 °C
Densitet 1.346
Kokpunkt 78 °C (22 mmHg)
Flampunkt 70 °C (158 °F)
Brytningsindex 1.458
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 977669
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 203.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.